missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-230 of Human HES7 The Recombinant Human HES7 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HES7 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_001159439 |
| Til brug med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA, 10% glycerol |
| Gen-id (Entrez) | 84667 |
| Molekylvægt (g/mol) | 27kDa |
| Navn | HES7 Protein |
| Oprensningsmetode | SDS-PAGE |
| Mængde | 0.1 mg |
| Kilde | E. Coli |
| Immunogen | HES7, 1-230 aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVTRDRA ENRDGPKMLK PLVEKRRRDR INRSLEELRL LLLERTRDQN LRNPKLEKAE ILEFAVGYLR ERSRVEPPAA AAPGVPRSPV QDAEALASCY LSGFRECLLR LAAFAHDASP AARAQLFSAL HGYLRPKPPR PKPVDPRPPA PRPSLDPAAP ALGPALHQRP PVHQGHPSPR CAWSPSLCSP RAGDSGAPAP LTGLLPPPPP PHRQDGAPKA PLPPPPAFWR PWP |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?