missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-340 of Human GNB3 The Recombinant Human GNB3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human GNB3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_002066 |
| Til brug med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 10% glycerol, 0.4M UREA |
| Gen-id (Entrez) | 2784 |
| Molekylvægt (g/mol) | 39.6kDa |
| Navn | GNB3 Protein |
| Oprensningsmetode | SDS-PAGE |
| Mængde | 0.1 mg |
| Kilde | E. Coli |
| Immunogen | GNB3, 1-340aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGEMEQL RQEAEQLKKQ IADARKACAD VTLAELVSGL EVVGRVQMRT RRTLRGHLAK IYAMHWATDS KLLVSASQDG KLIVWDSYTT NKVHAIPLRS SWVMTCAYAP SGNFVACGGL DNMCSIYNLK SREGNVKVSR ELSAHTGYLS CCRFLDDNNI VTSSGDTTCA LWDIETGQQK TVFVGHTGDC MSLAVSPDFN LFISGACDAS AKLWDVREGT CRQTFTGHES DINAICFFPN GEAICTGSDD ASCRLFDLRA DQELICFSHE SIICGITSVA FSLSGRLLFA GYDDFNCNVW DSMKSERVGI LSGHDNRVSC LGVTADGMAV ATGSWDSFLK IWN |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?