Få mere at vide
Fisherbrand™ NOVOsil™ Gennemsigtig silikoneslange
Artikelnummer. p-8006498 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11788705
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver god elasticitet og velegnet til øgede mekaniske belastninger i laboratoriet. Fisherbrand™ NOVOsil™ Gennemsigtig silikoneslange er neutral, giftfri og leveres fri for talkum.
  • Autoklaverbar
  • Fleksibel og blød
  • Velegnet til slangepumper
  • Modstandsdygtig over for skimmelsvamp, vand, stråling og lyseffekter
  • Fremragende kompatibilitet med sterile opløsninger
  • Anvendelser omfatter farmaceutisk og bioteknologi
  • Anbefales ikke til koncentrerede opløsningsmidler, olier, fortyndede syrer og baser
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BFR og WRAS godkendt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Til brug med (applikation) Ideel til farmaceutiske, bioteknologiske, sterile væskeoverførsler
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 1,5 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C