Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Fleksibel og blød
- Velegnet til slangepumper
- Modstandsdygtig over for skimmelsvamp, vand, stråling og lyseffekter
- Fremragende kompatibilitet med sterile opløsninger
- Anvendelser omfatter farmaceutisk og bioteknologi
- Anbefales ikke til koncentrerede opløsningsmidler, olier, fortyndede syrer og baser
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, BFR og WRAS godkendt |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Til brug med (applikation) | Ideel til farmaceutiske, bioteknologiske, sterile væskeoverførsler |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |