Få mere at vide
Novobiocin, TRC
Artikelnummer. 30138513
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138513 1 g
30010355 25 mg
30010012 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138513 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN8253201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303-81-1
Molekylær formel C31 H36 N2 O11
Molekylvægt (g/mol) 612.62
Synonym Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), Coumarin, 7-[4-(carbamoyloxy)tetrahydro-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethylpyran-2-yloxy]-4-hydroxy-3-[4-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)benzamido]-8-methyl- (6CI), Novobiocin (8CI), Albamix, Albamycin, Antibiotic PA-93, Cardelmycin, Cathocin, Cathomycin, Crystallinic acid, Inamycin, Novo-R, PA 93, Robiocina, Sirbiocina, Spheromycin, Stilbiocina, Streptonivicin, U 6391
IUPAC navn [(3R,4S,5R,6R)-5-hydroxy-6-[4-hydroxy-3-[[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)benzoyl]amino]-8-methyl-2-oxochromen-7-yl]oxy-3-methoxy-2,2-dimethyloxan-4-yl] carbamat
SMIL CO[C@@H]1[C@@H](OC(=O)N)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C(=C(NC(=O)c4ccc(O)c(CC=C(C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)O)OC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Novobiocin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C31H36N2O11/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29/h7,9-13,23,25-26,29,34-36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37)/t23-,25+,26-,29-/m1/s1
Formel vægt 612.2319
Procent renhed >95%