Få mere at vide
Novobiocin natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Novobiocin sodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C31H36N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34-36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q;+1/p-1/t23-,25+,26-,29-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 634.2139 |
| Procent renhed | >95% |