Få mere at vide
Novobiocin-natriumsalt
Beskrivelse
Topoisomerase II-hæmmerNovobiocin-natriumsalt er effektivt et antistafylokokmiddel, der anvendes til behandling af Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Det bruges også til at hæmme aktiviteten af retroviral RNA-afhængig DNA-polymerase samt hæmmer af bakteriel DNA-gyrase og eukaryotisk DNA-topoisomerase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Novobiocin-natriumsalt, først isoleret fra Streptomyces nieveus, er en topoisomerase II-hæmmer. Det er en coumarinforbindelse, der viser antibiotisk aktivitet
• . Novobiocin-natriumsalt kan hæmme DNA-syntesen ved at hæmme topoisomerase II-enzymet. Dens antibakterielle aktivitet opstår ved kompetitiv hæmning af ATPase-reaktionen, katalyseret af GyrB-subenheden
Anvendelse
• Novobiocin-natriumsalt bruges til at hæmme aktiviteten af retroviral RNA-afhængig DNA-polymerase i laboratorieforsøg.
• Det bruges også som hæmmer af bakteriel DNA-gyrase og eukaryot DNA-topoisomerase.
• Novobiocin-natriumsalt viser anti-staphylococcal aktivitet mod methicillinresistente Staphylococcus aureus, en gram-positiv bakterie.
• Det muliggør afslapning af negative DNA-supercoils og er blevet brugt til at generere positivt supercoiled DNA
• . Denne forbindelse hæmmer chaperonaktiviteten af Hsp90
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Novobiocin sodium salt |
| Type | Novobiocin natriumsalt |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 215 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3892910 |
| Merck Index | 14,6722 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 100 mg/ml; Også opløseligt i ethanol eller DMSOSoluble i vand, ethanol, dimethyldulfoxid og methanol. |
| Formel vægt | 634.61 |