Få mere at vide
Novobiocin natriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403619
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403619 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15403619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60928.06
Request Bulk or Custom Format
Novobiocinnatriumsalt, CAS # 1476-53-5, er en topoisomerase II-hæmmer, der er i stand til at hæmme DNA-syntese. Denne forbindelse er produceret af Streptomyces nieveus og viser antibiotisk aktivitet.
Topoisomerase II-hæmmerNovobiocin-natriumsalt er effektivt et antistafylokokmiddel, der anvendes til behandling af Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Det bruges også til at hæmme aktiviteten af retroviral RNA-afhængig DNA-polymerase samt hæmmer af bakteriel DNA-gyrase og eukaryotisk DNA-topoisomerase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Novobiocinnatriumsalt, først isoleret fra Streptomyces nieveus, er en topoisomerase II-hæmmer. Det er en kumarinforbindelse, der viser antibiotisk aktivitet
• Novobiocinnatriumsalt kan hæmme DNA-syntesen ved at hæmme topoisomerase II-enzymet. Dets antibakterielle aktivitet opstår fra kompetitiv hæmning af ATPase-reaktionen katalyseret af GyrB-underenheden
Anvendelse
•Novobiocin-natriumsalt bruges til at hæmme aktiviteten af retroviral RNA-afhængig DNA-polymerase i laboratorieforsøg
• Det bruges også som en hæmmer af bakteriel DNA-gyrase og eukaryotisk DNA-topoisomerase.
• Novobiocin natriumsalt viser anti-stafylokokkaktivitet mod methicillin-resistent Staphylococcus aureus, en gram-positiv bakterie
• Det tillader afslapning af negative DNA-supercoils og er blevet brugt til at generere positivt supercoiled DNA
• Denne forbindelse hæmmer chaperonaktiviteten af Hsp90
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1476-53-5
Molekylær formel C31H35N2NaO11
Molekylvægt (g/mol) 634.61
MDL nummer MFCD00066541,MFCD00066541
InChI nøgle AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 131673945
IUPAC navn natrium 7-{[4-(carbamoyloxy)-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3-[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzamido]-8-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran
SMIL [Na+].COC1C(OC(N)=O)C(O)C(OC2=CC=C3C(=O)[C-](NC(=O)C4=CC=C(O)C(CC=C(C)C)=C4)C(=O)OC3=C2C)OC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Novobiocin Sodium Salt
Type Novobiocin Sodium Salt
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 215°C
Farve Brun til hvid
Mængde 5 g
Beilstein 3892910
Merck Index 14,6722
Opløselighedsinformation Soluble in water at 100mg/ml; Also soluble in ethanol or DMSOSoluble in water,ethanol,dimethyldulfoxide and methanol.
Formel vægt 634.61