Beskrivelse
Hæmmer DNA-syntesen ved at hæmme enzymet Topoisomerase II. Novobiocin natriumsalt, MP Biomedicals er et antibiotikum produceret af Streptomyces nieveus. Det er aktivt mod gram-positive bakterier. Det er også en Hsp90-hæmmer 3.
Novobiocin hæmmer DNA-syntese ved at hæmme bakteriel DNA-gyrase rettet mod GyrB-underenheden af enzymet involveret i energitransduktion. Det virker som en kompetitiv hæmmer af ATPase-reaktionen katalyseret af GyrB 2. Anvendelser omfatter:
- Til fremstilling af positivt supercoiled plasmid DNA
- Inhibitor af bakteriel DNA-gyrase og eukaryotisk DNA-topoisomerase
- Inhibitor af retrovirus RNA-afhængig DNA-polymerase
- At studere varmechok-proteinhæmning
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| Absorbans | λ Max: 307 nm |
| Smeltepunkt | 220 °C |
| Ekstinktionskoefficient | E1%= 600 (0,1M NAOH) |
| Styrke | ∼900 μg/mg |
| Mængde | 1 g |
| Optisk rotation | −38,0° (2,5 g/100 ml ethanol ved 24 °C for den frie syre) |
| Opløselighedsinformation | Fritopløselig i vand (10%, klar, farveløs opløsning) |
| IUPAC navn | natrium 7-{[4-(carbamoyloxy)-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3-[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)benzamido]-8-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran |
| Formel vægt | 634.6 |
Sikkerhed og håndtering
- Novobiocin Sodium Salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Novobiocin Sodium Salt