Få mere at vide
Melford Novobiocin
Artikelnummer. 30018580
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018580 25 g
30018579 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018580 Leverandør Melford Leverandørnr. N3020025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Novobiocin Sodium Salt er et antibiotikum, der er medlem af cumarin-klassen af antibiotika og er hovedsageligt effektivt mod gram-positive bakterier.
Novobiocin Sodium Salt er et antibiotikum, der er medlem af cumarin-klassen af antibiotika og er hovedsageligt effektivt mod gram-positive bakterier. I mikrobiologi og molekylærbiologisk forskning bruges Novobiocin Sodium Salt som et selektivt middel. Det hæmmer aktiviteten af DNA-gyrase, et enzym involveret i DNA-replikation og reparation i bakterier.
Forskere kan inkorporere Novobiocin Sodium Salt i vækstmedier for selektivt at tillade vækst af celler eller organismer, der er resistente over for Novobiocin, typisk på grund af tilstedeværelsen af specifikke resistensgener. Dette kemikalie har også fundet anvendelser til at studere DNA-topologi, replikation og transkription i bakterier, hvilket gør det værdifuldt i molekylærbiologi og genetisk forskning.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Novobiocin
CAS 1476-53-5
Mængde 25 g
Molekylær formel C31H35N2NaO11