Få mere at vide
Melford Novobiocin
Beskrivelse
Novobiocin Sodium Salt er et antibiotikum, der er medlem af cumarin-klassen af antibiotika og er hovedsageligt effektivt mod gram-positive bakterier.
Forskere kan inkorporere Novobiocin Sodium Salt i vækstmedier for selektivt at tillade vækst af celler eller organismer, der er resistente over for Novobiocin, typisk på grund af tilstedeværelsen af specifikke resistensgener. Dette kemikalie har også fundet anvendelser til at studere DNA-topologi, replikation og transkription i bakterier, hvilket gør det værdifuldt i molekylærbiologi og genetisk forskning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Novobiocin |
| CAS | 1476-53-5 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C31H35N2NaO11 |