Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Zymogram Renaturing Buffer (10X)
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Buffer | Renaturerende buffere |
| Koncentration | 10 X |
| Gel Type | Zymogram |
| Produkttype | Zymogram Renaturing Buffer |
| Gel kompatibilitet | Novex™ Zymogram Gels |
| Produktlinje | Novex |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ZYMOGRAM RENAT BUF(10X)500ML
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Triton X-100