Få mere at vide
Invitrogen™ ZOOM™ IPG-strimler - pH 3-10NL (ikke-lineær)
Artikelnummer. 12010216
Skift visning
Mængde:
12 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12010216 12 strimler Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 12010216 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. ZM0011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Hver pakke med ZOOM™ Strips indeholder 12 strimler knyttet til et trefoldet kort.
Kræver
ZOOM IPGRunner System
Udnyt fordelen ved oliefri, problemfri isoelektrisk fokusering (IEF)
  • Optimal IEF-opløsning, der zoomer ind på målproteiner
  • Hurtig isoelektrisk fokusering af proteiner og nem håndtering
  • hver ZOOM Strimlen er 7 cm lang og indeholder et tyndt lag polyakrylamidgel, der inkluderer en lineær pH-gradient
  • Bredt pH-område til bred analyse
  • Individuelt mærket med unikke identifikationsnumre, pH-område og orienteringsmærker
2D gelelektroforese, isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteinprøvefraktionering, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hver pakke med ZOOM™ Strips indeholder 12 strimler knyttet til et trefoldet kort. Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i et år ved korrekt opbevaring.
Format Strips
Gel Type Polyakrylamid
pH-område 3 til 10
Prøveindlæsningsvolumen 7 cm (strimler)
Adskillelse af Protein
Adskillelsestype Isoelektrisk fokusering
Mængde 12 strimler
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje ZOOM
Produkttype IPG strimler