Få mere at vide
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strips - pH 3-10L
Artikelnummer. 12070216
Mængde:
12 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12070216
Brand: Invitrogen™ ZM0018
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
ZOOM IPGRunner System
Oliefri, problemfri 2D-elektroforese i mini-gel-format
  • Første dimensionsadskillelse, isoelektrisk fokusering (IEF), er færdig på mindre end tre timer
  • Systemets mini-gel-design er let at håndtere, eliminerer mineralolieoverlejringer og tillader behandling af op til 12 prøver på én gang til brug med høj kapacitet
  • Strips er 7 cm lange og indeholder et tyndt lag polyacrylamidgel, der inkluderer en fast pH-gradient
  • Hver strimmel er tydeligt mærket med et unikt identifikationsnummer, pH-område og orienteringsmærker
  • Strips leveres fastgjort til et tri-fold kort for nem adgang og fjernelse
2D gelelektroforese, isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteinprøvefraktionering, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell inkluderer ZOOM™ IPGRunner™ Bufferkerne og låg, Gel Tension Wedge, Buffer Dam og minicellekammeret. De ZOOM™ IPGRunner™ Combo Kit inkluderer ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell, elektrodevæge, tætningstape, 10 ZOOM™ IPGRunner™ Kassetter og 12 ZOOM™ Strips, pH 3-10 NL. De ZOOM™ IPGRunner™ Eftermonteringssæt til XCellSureLock™ Mini-Cell inkluderer ZOOM™ IPGRunner™ Bufferkerne og låg. De ZOOM™ IPGRunner™ Kassetter inkluderer elektrodevæge og forseglingstape.
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle
Gel størrelse Mini
pH-område 3,0 - 10,0 (lineær)
Produkttype IPG Strip
Produktlinje ZOOM
Mængde 12 strimler
Forsendelsestilstand Tøris