Få mere at vide
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 4-7
Artikelnummer. 12020216
Mængde:
12 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12020216
Brand: Invitrogen™ ZM0012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Hver pakke med ZOOM™ Strips indeholder 12 strimler knyttet til et trefoldet kort.
Kræver
ZOOM IPGRunner System
Udnyt fordelen ved oliefri, problemfri isoelektrisk fokusering (IEF)
  • Optimal IEF-opløsning, der zoomer ind på målproteiner
  • Hurtig isoelektrisk fokusering af proteiner og nem håndtering
  • hver ZOOM Strimlen er 7 cm lang og indeholder et tyndt lag polyakrylamidgel, der inkluderer en lineær pH-gradient
  • Snævert pH-område på én enhed til udvidelse af proteinseparation inden for et specifikt område af interesse
  • Individuelt mærket med unikke identifikationsnumre, pH-område og orienteringsmærker
2D gelelektroforese, isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteinprøvefraktionering, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hver pakke med ZOOM™ Strips indeholder 12 strimler knyttet til et trefoldet kort. Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i et år ved korrekt opbevaring.
Gel størrelse Mini
pH-område 4.0 - 7.0
Produkttype IPG Strip
Produktlinje ZOOM
Mængde 12 strimler
Forsendelsestilstand Tøris