Få mere at vide
Invitrogen™ ZOOM™ Carrier Ampholytes pH 4-7
Artikelnummer. 11510906
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. 11510906
Brand: Invitrogen™ ZM0022
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Små, opløselige molekyler med både positive og negative ladningsgrupper
Brug Carrier Ampholytes med ZOOM IPGRunner™ Systemet består af tre hovedkomponenter: ZOOM IPGRunner Mini-celle, ZOOM IPGRunner Kassetter og 7cm ZOOM Strips.
  • ZOOM Carrier Ampholytes sorterer baseret på deres isoelektriske punkter i et elektrisk felt og etablerer derved en pH-gradient i opløsning eller bidrager til gradienten, når de bruges med IPG-strimler
  • Bæreamfolytter hjælper med at stabilisere pH-gradienten og strømmen i IPG-strimler og hjælper med proteinopløselighed, hvilket resulterer i reproducerbar IEF-opløsning
2D gelelektroforese, isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteinprøvefraktionering, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring ZOOM™ Carrier Ampholytes leveres som 10 ml flasker. Opbevares ved +4 °C. Garanteret holdbar i 1 år ved korrekt opbevaring.
pH-område pH 4-7
Produkttype Carrier Ampholyte
Produktlinje ZOOM
Mængde 10 mL