Få mere at vide
Invitrogen™ ZOOM™ Carrier Ampholytes pH 3-10
Artikelnummer. 11500906
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. 11500906
Brand: Invitrogen™ ZM0021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Små, opløselige molekyler med både positive og negative ladningsgrupper
Brug Carrier Ampholytes med ZOOM IPGRunner™ Systemet består af tre hovedkomponenter: ZOOM IPGRunner Mini-celle, ZOOM IPGRunner Kassetter og 7cm ZOOM Strips.
  • ZOOM Carrier Ampholytes sorterer baseret på deres isoelektriske punkter i et elektrisk felt og etablerer derved en pH-gradient i opløsning eller bidrager til gradienten, når de bruges med IPG-strimler
  • Bæreamfolytter hjælper med at stabilisere pH-gradienten og strømmen i IPG-strimler og hjælper med proteinopløselighed, hvilket resulterer i reproducerbar IEF-opløsning
2D gelelektroforese, isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteinprøvefraktionering, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell inkluderer ZOOM™ IPGRunner™ Bufferkerne og låg, Gel Tension Wedge, Buffer Dam og minicellekammeret. De ZOOM™ IPGRunner™ Combo Kit inkluderer ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell, elektrodevæge, tætningstape, 10 ZOOM™ IPGRunner™ Kassetter og 12 ZOOM™ Strips, pH 3-10 NL. De ZOOM™ IPGRunner™ Eftermonteringssæt til XCellSureLock™ Mini-Cell inkluderer ZOOM™ IPGRunner™ Bufferkerne og låg. De ZOOM™ IPGRunner™ Kassetter inkluderer elektrodevæge og forseglingstape.
pH-område pH 3-10
Produkttype Carrier Ampholyte
Produktlinje ZOOM
Mængde 10 mL