Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin ZOOM™ Mini Protein Gel, 4 til 20 %, 1,0 mm, IPG-brønd
Artikelnummer. 12035685
Mængde:
10 geler (1 æske)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12035685
Brand: Invitrogen™ EC60261BOX
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
En æske med 10 geler
Separationsområde: 20 til 200 kd; Separationstype: Denaturerende; Til brug med:ZOOM IPGRunner Mini
  • Bruges til at adskille proteiner baseret på deres molekylvægt efter isoelektrisk fokusering (IEF)
  • 2D-geler er generelt designet til at acceptere IEF-rørgeler, prøvebaner udskåret fra lodrette eller vandrette IEF-pladegeler eller immobiliserede pH-gradient (IPG) strimler
  • Geler køres sædvanligvis under denaturerende betingelser under anvendelse af SDS i gelløbebufferne
  • IPG-brønden rummer hele længden af en 7 cm IPG-strimmel
  • Ud over IPG-brønden, ZOOM Geler har en separat brønd designet til brug med en molekylvægtstandard
  • Standard 10cm x 10cm kassetteformat
Prøveindlæsningsvolumen: 7 cm strimler; IPG Nå
2D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indhold og opbevaring En æske indeholder 10 geler. Opbevares i køleskab (2 –8 °C). Må ikke fryses. Holdbarheden er 8 uger.
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle, ZOOM IPGRunner Mini
Gel procent 4 til 20 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tris-Glycin
Produkttype Gradientside
Prøveindlæsningsvolumen 7 cm strimler
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 20 til 200 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 1-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Produktlinje Novex , ZOOM
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Våd is
Systemtype ZOOM™
Tykkelse 1.0 mm
Well Design IPG Nå
Længde (metrisk) 8 cm
Længde (metrisk) Gel 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) Gel 8 cm
Mostrar más Mostrar menos
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado