Få mere at vide
Invitrogen™ XCell4 SureLock™ Midi-celle
Artikelnummer. 10592723
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10592723 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10592723 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. WR0100
På lager
Indeholder
XCell4 nedre bufferkammer; XCell4 låg med kabler; 2 XCell4 bufferkerner; XCell4 Buffer Dam; XCell4 forskydningsdæmning; XCell4 Surelock Forsamling; Gel kniv; Sæt med 2 strømforsyningsadaptere (zoomadaptere)
Nem opsætning med kun tre enkle trin
XCell4 SureLock Midi-Cell giver dig mulighed for hurtigt og nemt at udføre samtidig vertikal elektroforese af 1 4 –midi-geler uden at lække, hvilket resulterer i ensartet ydeevne. XCell4 SureLock Midi-Cell er bygget med hårdt plastmateriale for at øge holdbarheden og har et specialdesignet låg for at øge brugersikkerheden.
  • Bruger patenteret teknologi til at gøre elektroforese lettere og mere pålidelig
  • Designet til at sprede varmen effektivt og jævnt og sikre resultater i høj opløsning ved brug Novex midi geler (8,7 x 13,3 cm)
Fleksibel, effektiv og nem at bruge
  • Enkel montering og —betjening en enkelt SureLock- aktuator forsegler alle geler, samtidig med at den tillader nul kraftindføring og nem placering af gelerne til prøveindlæsning
  • Kører op til fire Novex midi-geler på én gang, mens de har det samme omtrentlige fodaftryk som Criterion™ Celle (Bio-Rad ), som kører maksimalt kun to geler
  • Intet behov for eksternt køletilbehør –kræver 25 % mindre løbebuffer pr. gel end Criterion Cell (340mL vs. 460mL)
Hvordan systemet fungerer
  • XCell4 SureLock Midi-Cell består af et nedre bufferkammer, to bufferkerner, et låg med kabler, en forskydningsdæmning og en bufferdæmning
  • Elektroforese af proteiner på midi-geler i XCell4 SureLock Midi-Cell udføres efter samling af hver Buffer Core med to midi-geler eller en Buffer Core med en midi-gel og en Buffer Dam
  • Bufferkerne/gel-samlingen indsættes i det nedre bufferkammer ved hjælp af en positiv låsemekanisme, der forsegler bufferkernen/gel-samlingen fast på plads og sikrer lækagefri elektroforese
  • Bufferkerne/gel-samlingen skaber separate øvre bufferkamre for hver gel og et fælles nedre bufferkammer, der deles af alle geler
  • Låget sættes på Midi-cellen og passer kun på Midi-cellen i én retning
  • XCell4 SureLock Midi-Cell holder geler fast med en simpel gelspændingskile; når håndtaget på gelspændingskilen skubbes fremad til den låste position, genereres en jævn vandret kraft, som forsegler gel/bufferkernesamlingen fast på plads i det nedre bufferkammer
  • Den positive låsning af gelspændingskilen sikrer en problemfri, lækagefri gelkørsel hver gang
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Komponenterne i midi-cellen inkluderer:
• 1 XCell4 Nedre Bufferkammer
• 1 XCell4 låg med kabler
• 2 XCell4 bufferkerner
• 1 XCell4 Buffer Dam
• 1 XCell4 fortrængningsdæmning
• 1 XCell4 Surelock Forsamling
• 1 Gel Kniv
• 1 sæt med 2 strømforsyningsadaptere (zoomadaptere).
Driftstemperaturen er 4 °C til 40 °C. XCell4 Surelock Midi-Cell Runner er garanteret i 1 år, når den opbevares korrekt.
Til brug med (udstyr) XCell4 SureLock™ Midi
Gel kompatibilitet Novex™ Midi Gels
Gel størrelse Midi (8 x 13 cm)
Produktlinje XCell SureLock
Type Midi-Cell Midi-Gel elektroforesesystem
Mængde 1 hver
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Maks. Spænding 600 VDC