Få mere at vide
Invitrogen™ Svampepude til blotting
Artikelnummer. 11554756
Skift visning
Mængde:
8 puder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11554756 8 puder Pakke med 8
1 options
Artikelnummer. 11554756 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EI9052
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
For XCell SureLock Mini Blot modul
Applikationer:
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (applikation) 1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Til brug med (udstyr) XCell SureLock™ Mini
Gel størrelse Mini
Produktlinje XCell II
Type Svampepude
Mængde 8 puder
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.