Få mere at vide
Invitrogen™ Gelkniv
Artikelnummer. 10257402
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10257402 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10257402 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EI9010
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
For XCell SureLock Mini Blot modul
Applikationer:
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (applikation) 1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Til brug med (udstyr) Universel
Gel størrelse Mini
Produktlinje Novex, XCell SureLock
Type Kassetteåbner
Mængde 1 hver