Få mere at vide
Invitrogen™ Bufferdæmning til XCell SureLock™ mini-celle
Artikelnummer. 10369272
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10369272 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10369272 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EI0012
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
XCell SureLock og XCell II Blot modul
Applikationer:
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) XCell SureLock™ Mini
Gel størrelse Mini
Produktlinje XCell II, XCell SureLock
Type Buffer Dam
Mængde 1 hver