Få mere at vide
Invitrogen™ XCell II™ Blot modul
Artikelnummer. 10073582
Skift visning
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10073582 1 enhed Hver
1 options
Artikelnummer. 10073582 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EI9051
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Anodekerne, katodekerne, svampepuder (8/pak) og brugsanvisning.
Nem overførsel af proteiner eller nukleinsyrer fra minigeler til membraner
Passer pænt ind i XCellSureLock™ og XCell II™ Mini-celler i stedet for gel/bufferkernesamlingen. Det kræver mindre end 200 ml overførselsbuffer til vestlige, sydlige og nordlige overførsler. Robuste elektroder af platineret titanium og rustfrit stål skaber et ensartet elektrisk felt uden klemmer eller hængslede gelholdere. Maksimal klatstørrelse er 9 x 9 cm.
1D-gelelektroforese, protein-gelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse, western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blot-modul
Volumen Op til 2 mini-geler
Indhold og opbevaring De XCell II™ Blot-modulet inkluderer anodekerne, katodekerne, svampepuder (8/pak) og instruktionsmanual.
Til brug med (udstyr) XCell SureLock™ Mini og Mini Gel Tank
Gel størrelse Mini (8 cm x 8 cm)
Overførselsmåde Våd
Løbende dimension Vertikal
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Gel kompatibilitet Bolt Bis-Tris Plus Gel, NuPAGE Gel, Novex Mini Gel
Produktlinje XCell II
Mængde 1 enhed