Få mere at vide
Invitrogen™ XCell SureLock™ Mini-Cell og XCell II™ Blot-modul
Artikelnummer. 10572913
Skift visning
Mængde:
1 enhed
Artikelnummer. Mængde
10572913 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 10572913 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EI0002
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
XCell II Blot-modul; Gelspændingskile; Bufferdæmning; Nedre bufferkammer; Bufferkerne; Mini-Cell-låg; Gelkniv
Hurtigt og nemt at køre og blotte Novex-minigeler
XCell SureLock Mini-Cell- og XCell II Blot-modulet inkluderer XCell SureLock Mini-Cell til at køre Novex-minigeler og XCell II Blot-modulet til blotting af Novex-minigeler. XCell SureLock Mini-Cell giver dig mulighed for at køre Novex-minigel hurtigt, nemt og lækagefrit uden klemmer eller fedt. Indbygningen af en gelspændingskile i stedet for den bagerste kile, der blev brugt på tidligere modeller, gør XCell SureLock Mini-Cell nem at bruge.
Sådan fungerer systemet
  • XCell SureLock Mini-Cell holder geler fast med en simpel gelspændingskile
  • Når håndtaget på gelspændingskilen skubbes fremad til den låste position, genereres en jævn, vandret kraft, der forsegler gel/bufferkernesamlingen fast på plads i det nedre bufferkammer
  • Den positive låsning af gelspændingskilen sikrer en problemfri, lækagefri gelkørsel hver gang
Nem opsætningsprocedure
  • XCell SureLock Mini-Cell kan nemt sættes op i bare tre enkle trin
  • XCell SureLock Mini-Cell fås separat eller som en del af en komplet pakke
XCell II Blot-modulet
  • Gør det nemt at overføre proteiner eller nukleinsyrer fra minigeler til membraner
  • Passer perfekt ind i XCell SureLock og XCell II Mini-Cell i stedet for gel/bufferkernesamlingen og kræver mindre end 200 ml transferbuffer til vestlige, sydlige og nordlige overførsler
  • Robuste elektroder af platineret titanium og rustfrit stål skaber et ensartet elektrisk felt uden klemmer eller hængslede gelholdere
  • Maksimal blotstørrelse er 9 x 9 cm
Opgrader XCell II til XCell SureLock Mini-Cell
  • Konvertering af en XCell II til en XCell SureLock er nem med SureLock Retrofit-sættet (tilgængelig separat)
  • Sættet består af et SureLock Mini-Cell-låg, gelspændingskile og støbt minigel-bufferdæmning
1D-gelelektroforese, protein-gelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse, western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
• XCell II™ Blot-modul
• 1 Gelspændingskile
• 1 Bufferdæmning
• 1 Nedre bufferkammer
• 1 bufferkerne
• 1 Mini-Cell-låg
• 1 Gelkniv
Garantien gælder i et år fra købstidspunktet.
Volumen Mini-præfabrikerede proteingeler
Til brug med (applikation) Våd overførsel
Til brug med (udstyr) XCell SureLock™ Mini-Cell
Gel kompatibilitet Mini-præfabrikerede proteingeler
Gel størrelse Mini (8 x 8 cm)
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Overførselsmåde Våd
Produktlinje Novex, XCell II, XCell SureLock
Type Blot-modul
Mængde 1 enhed
Løbende dimension Vertikal