Få mere at vide
Invitrogen™ WesternBreeze™ Vaskeopløsning (16X)
Beskrivelse
Indeholder
2 x 100 ml antistofvask (16X)
Minimerer baggrund og ikke-specifik binding på nitrocellulose (NC) og polyvinyliden difluorid (PVDF) membraner. Tilstrækkelige reagenser til 20 mini-blots.
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vaskeopløsning |
| Buffer | Blotting buffere |
| Indhold og opbevaring | 2 x 100 ml antistofvask (16X) Opbevares ved +4 °C. |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | WesternBreeze |
| Mængde | 2 x 100 ml |