Få mere at vide
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chromogenic Kit, anti-kanin
Beskrivelse
Detektion udføres med et brugsklart BCIP/NBT-substrat for alkalisk fosfatase. Ikke-falmende lilla bundfald udvikles ved proteinbåndene på membranen.
WesternBreeze™ kromogene tilbud:
- Klar baggrund
- Høj følsomhed - lave pikogramniveauer kan detekteres
- Høj specificitet
Én simpel protokol - ingen optimering påkrævet
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Western Blot Kit |
| Indhold og opbevaring | De WesternBreeze Kromogene kits omfatter blokeringsopløsninger, primær antistoffortynder, brugsklar sekundær antistofopløsning (anti-mus, anti-kanin eller anti-ged), klar-til-brug kromogent substrat, vaskeopløsninger og inkubationsbakker. Hvert kit indeholder komplette reagenser til 20 mini-blots. Opbevar sættene ved 2 –8 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Reaktivitet | Kanin |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Substrattype | AP (Alkalisk fosfatase) Substrat |
| Detektionsmetode | Kromogent |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | WesternBreeze |
| Krydsreaktivitet | Kanin |
| Mængde | 1 sæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- WesternBreeze Chromogenic Kit, anti-rabbit
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid