Få mere at vide
Invitrogen™ WesternBreeze™ Kemiluminescerende sæt, anti-kanin
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Detektion udføres med en klar til brug CDP-Star™ kemiluminescerende substrat for alkalisk fosfatase. Proteinbånd kan fanges enten ved røntgenfilm eller CDP-Star™ kompatibelt billedbehandlingssystem.
WesternBreeze™ Chemiluminescent Kit tilbyder:
- Høj specificitet, ren baggrund
- Ultra-sensitivitet-femtogram-niveauer kan påvises
- Langvarige signaler - op til 5 dage
- Resultater på mindre end 3 timer
- Permanent fotografisk billede
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Western Blot Kit |
| Indhold og opbevaring | De WesternBreeze™ Kemiluminescerende kits omfatter blokeringsopløsninger, primær antistoffortynder, klar-til-brug sekundær antistofopløsning (anti-mus, anti-kanin eller anti-ged), klar-til-brug kemiluminescerende substrat, vaskeopløsninger, inkubationsbakker, forskåret filterpapir, polyesterark til jævn substratudvikling på membranen. Hvert kit indeholder komplette reagenser til 20 blots. Opbevar sættene ved +4 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Reaktivitet | Kanin |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Substrattype | AP (Alkalisk fosfatase) Substrat |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | WesternBreeze |
| Krydsreaktivitet | Kanin |
| Mængde | 1 sæt |