Få mere at vide
Thermo Scientific™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycin XCell SureLock™ Mini-Cell velkomstpakke, 4 til 20 %
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Novex Tris-Glycine velkomstpakke giver alt det nødvendige Novex Tris-glycin geler, buffere og reagenser er nødvendige for at begynde at bruge XCell SureLock Mini-celle. De XCell SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler.
De Novex Tris-Glycin velkomstpakke indeholder:
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell format (2 æsker, 20 geler)
• Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer, 10X (LC2675)
• Novex Tris-Glycine SDS prøvebuffer, 2X (LC2676)
• NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0004)
• PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa (26619)
Om XCell SureLock Mini-Cell XCell
SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler. Mini-cellen er enkel, robust og nem at bruge. Hver XCell SureLock Mini-Cell kan rumme op til to geler pr. kørsel. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format
Novex Tris-Glycine minigeler er polyakrylamidgeler baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforese, hvilket tillader brugen af Laemmli-prøver og løbebuffere. De muliggør ensartet ydeevne og adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd. Novex Tris-Glycin-geler, WedgeWell-format, har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere.
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672) eller Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) til traditionel våd transfer ved hjælp af XCell II Blot-modul (EI9051). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
Tekniske data
Tekniske data
| Gel procent | 4 til 20 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tris-Glycin |
| Adskillelsesområde | 20 til 200 kDa |
| Wells | 12-brønd |
| Mængde | 1 Velkommen Pk. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | Novex , WedgeWell |
| Til brug med (udstyr) | XCell SureLock Mini-celle |