Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycin velkomstpakke og mini-blot-moduler, 4 20 –%
Artikelnummer. 30056265
Skift visning
Antal Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells
30056265 10-brønd
30056179 12-brønd
30056243 15-brønd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30056265 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. XP0420G
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De Novex Tris-Glycine velkomstpakke og Mini Blot-moduler giver alt det nødvendige Novex geler og buffere, der er nødvendige for at begynde at bruge Mini Gel Tank plus to Mini Blot-moduler til våd overførsel. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. kørsel eller op til to Mini Blot-moduler til våd overførsel.
De Novex Tris-Glcyine Plus velkomstpakke og Mini Blot-moduler giver alt det nødvendige Novex geler og buffere, der er nødvendige for at begynde at bruge Mini Gel Tank plus to Mini Blot-moduler til våd overførsel. Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen præfabrikerede og håndstøbte proteingeler inklusive Novex geler, NuPAGE geler og Bolt Bis-Tris Plus geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. kørsel eller op til to Mini Blot-moduler til våd overførsel. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug.
De Novex Tris-Glycine Plus velkomstpakke indeholder:
• Mini Gel Tank (Kat. Nr. A25977)
• Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell format (2 æsker, 20 geler)
• Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer, 10X (Kat. nr. LC2675)
• Novex Tris-Glycine SDS prøvebuffer, 2X (kat. nr. LC2676)
• NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (kat.nr. NP0009)
• PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa (kat. nr. 26619)
• 2 x Mini Blot-moduler (kat.nr. B1000)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med Novex geler, NuPAGE geler og Bolt Bis-Tris Plus geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
Om Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format
Novex Tris-Glycine minigeler er polyakrylamidgeler baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforese, hvilket tillader brugen af Laemmli-prøver og løbebuffere. De muliggør ensartet ydeevne og adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd. Novex Tris-Glycin-geler, WedgeWell-format, har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm standardformatgeler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for Novex Tris-Glycin Native Running Buffer (Kat. nr. LC2672) el Novex Tris-Glycin Transfer Buffer (Kat. Nr. LC3675) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot Module (Kat. Nr. B1000).
Om Mini Blot-modulet
Mini Blot-modulet er en vådoverførselsenhed, der udelukkende bruges sammen med Mini Gel Tank. Tanken har plads til et blotmodul pr. kammer eller to blotmoduler i alt med side om side-layout. Mini Blot-modulet er kompatibelt med alle Invitrogen mini geler (klatstørrelse: 8,5 x 8 cm). Blotmodulet kan rumme én minigel pr. våd overførsel. Den universelle forbindelse og den støbte pakning gør modulet let at bruge, mens modulets indre kerne giver mulighed for brug af mindre methanolbaseret transferbuffer pr. våd overførsel (250 ml pr. gel). Ved de anbefalede betingelser og konstant spænding kan proteiner overføres til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på typisk 30 til 60 minutter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank
Gel størrelse Mini
Gel procent 4 til 20 %
Gel Type Tris-Glycin
Adskillelsesmåde Denaturerende
Antal Wells 10-brønd
Mængde 1 sæt
Adskillelsesområde 20 til 200 kDa