Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycin velkomstpakke, 4 til 20 %
Beskrivelse
De Novex Tris-Glycine velkomstpakke giver alt det nødvendige Novex Tris-glycin geler, buffere og reagenser er nødvendige for at begynde at bruge Mini Gel Tank. Mini Gel Tank er kompatibel med alle Novex og NuPAGE mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
De Novex Tris-Glycin velkomstpakke indeholder:
• Mini Gel Tank (A25977)
• Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell format (2 æsker, 20 geler)
• Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer, 10X (LC2675)
• Novex Tris-Glycine SDS prøvebuffer, 2X (LC2676)
• NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0004)
• PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa (26619)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med alle Novex og NuPAGE mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
Om Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format
Novex Tris-Glycine minigeler er polyakrylamidgeler baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforese, hvilket tillader brugen af Laemmli-prøver og løbebuffere. De muliggør ensartet ydeevne og adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd. Novex Tris-Glycin-geler, WedgeWell-format, har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere.
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672) eller Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) til traditionel våd transfer ved hjælp af Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank |
| Gel procent | 4 til 20 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tris-Glycin |
| Adskillelsesområde | 20 til 200 kDa |
| Wells | 10-brønd |
| Produktlinje | Novex , WedgeWell |
| Mængde | 1 Velkommen Pk. sæt |
| Forsendelsestilstand | Våd is |