Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Midi Tris-Glycine Plus velkomstpakke, 4 til 20 %
Beskrivelse
De Novex Tris-Glycine Plus Midi velkomstpakke, Wedgewell format giver alt det nødvendige Novex Tris-Glycine Plus Midi geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge SureLock Tandem Midi Gel Tank.
De Novex Tris-Glycin Plus Midi Wedgewell Velkomstpakke giver alt det nødvendige Novex Tris-Glycine Plus Midi geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge SureLock Tandem Midi Gel Tank.
Indhold i velkomstpakken
- SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001)
- Novex Tris-Glycine Plus WedgeWellMidi Gels (2 æsker, 20 geler)
- Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer, 10X (LC2675)
- Novex Tris-Glycine SDS prøvebuffer, 2X (LC2676)
- NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0004)
- PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa (26619)
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
SureLock Tandem Midi Gel Tank giver hurtig elektroforese af midi geler ved brug af minimal buffer (∼ 520 ml/gel) i et lækagefrit system. Med en opstillingstid på∼ 30 sekunder kører tanken effektivt midi-geler, mens den også giver ensartet ydeevne. Tanken har to uafhængige kamre, der tillader elektroforese af en eller to geler ad gangen, hvilket sparer på buffer og begrænser spild. Tanken er kompatibel med alle Invitrogen præstøbte midi-geler og midi-gel-kassetter.
Om Novex Tris-Glycine Plus Midi geler
Novex Tris-Glycine Plus midi-geler er polyakrylamidgeler baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforese, der tillader brugen af Laemmli-prøver og løbebuffere. Gelerne tilbyder reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd. Novex Tris-Glycine Plus midi-geler er en 1,0 mm tyk gel i bredere format (8 x 13 cm) til elektroforese med højere gennemløb af proteinprøver.
Overførsel og detektion
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) til traditionel våd transfer ved hjælp af SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
Praktisk at bruge
Novex Tris-Glycine WedgeWell-format geler har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SureLock Tandem Midi Gel Tank |
| Gel størrelse | Midi |
| Produktlinje | Novex |
| Gel procent | 4 til 20 % |
| Gel Type | Tris-Glycin Plus |
| Antal Wells | 20-brønd |
| Mængde | 1 Velkommen Pk. |
| Adskillelsesområde | 20 til 200 kDa |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Tykkelse (metrisk) | 1.0 mm |