Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Midi Tris-Glycine Plus velkomstpakke, 12 %
Artikelnummer. 30131250
Skift visning
Antal Wells:
20-brønd
26-brønd
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells
30131250 20-brønd
30131046 26-brønd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30131250 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. STM5014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6210.00 DKK
    4968.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1242.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Novex Tris-Glycine Plus Midi velkomstpakke, Wedgewell format giver alt det nødvendige Novex Tris-Glycine Plus Midi geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge SureLock Tandem Midi Gel Tank.
De Novex Tris-Glycin Plus Midi Wedgewell Velkomstpakke giver alt det nødvendige Novex Tris-Glycine Plus Midi geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge SureLock Tandem Midi Gel Tank.
Indhold i velkomstpakken
  • SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001)
  • Novex Tris-Glycine Plus WedgeWellMidi Gels (2 æsker, 20 geler)
  • Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer, 10X (LC2675)
  • Novex Tris-Glycine SDS prøvebuffer, 2X (LC2676)
  • NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0004)
  • PageRuler Plus forfarvet proteinstige, 10 til 250 kDa (26619)
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
SureLock Tandem Midi Gel Tank giver hurtig elektroforese af midi geler ved brug af minimal buffer (∼ 520 ml/gel) i et lækagefrit system. Med en opstillingstid på∼ 30 sekunder kører tanken effektivt midi-geler, mens den også giver ensartet ydeevne. Tanken har to uafhængige kamre, der tillader elektroforese af en eller to geler ad gangen, hvilket sparer på buffer og begrænser spild. Tanken er kompatibel med alle Invitrogen præstøbte midi-geler og midi-gel-kassetter.
Om Novex Tris-Glycine Plus Midi geler
Novex Tris-Glycine Plus midi-geler er polyakrylamidgeler baseret på traditionel Laemmli-proteinelektroforese, der tillader brugen af Laemmli-prøver og løbebuffere. Gelerne tilbyder reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd. Novex Tris-Glycine Plus midi-geler er en 1,0 mm tyk gel i bredere format (8 cm x 13 cm) til elektroforese med højere gennemløb af proteinprøver.
Overførsel og detektion
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) til traditionel våd transfer ved hjælp af SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
Praktisk at bruge
Novex Tris-Glycine WedgeWell-format geler har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SureLock Tandem Midi Gel Tank
Gel størrelse Midi
Produktlinje Novex
Gel procent 12%
Gel Type Tris-Glycin Plus
Antal Wells 20-brønd
Mængde 1 Velkommen Pk.
Adskillelsesområde 20 til 250 kDa
Forsendelsestilstand Våd is
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm