Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gels, 10 –20%, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Beskrivelse
Invitrogen Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, er polyakrylamidgeler, der giver reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd med to gange så stor belastningskapacitet. Novex Tris-Glycine Mini Gels er baseret på traditionel Laemmli proteinelektroforese, der tillader brugen af Laemmli prøve og løbebuffere.
Funktioner af Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format, inkluderer:
• Forbedret holdbarhed —lagergeler i op til 21 uger ved 4 C °
•Diversity -—anvendelse til native og denaturerende proteinassays
•Kileformede brønde fylder nemt —op til to gange mere prøvevolumen
•Hurtige køreforhold adskiller hurtigt dine —proteiner ved hjælp af konstant spænding på mindre end 60 minutter
Vælg det rigtige gelformat til dine eksperimenter
Novex Tris-Glycin-geler, WedgeWell-format, kommer i en række faste koncentrationer fra 6 % til 18 %, såvel som gradienter med intervaller på 4 12 –%, 4 20 –%, 8 16 –% og 10 20 –%. Du kan vælge mellem vores mange brøndformater, herunder 10-, 12- og 15-brønds og forskellige pakkestørrelser.
Kør dine proteiner i naturlig eller denatureret form
Novex Tris-Glycin geler, WedgeWell format, indeholder ikke SDS og kan bruges til at køre dine proteiner i naturlig eller denatureret form. Til denaturerede proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine SDS prøvebuffer (LC2676) og Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26755). For native proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) og Novex Tris-Glycin Native Running Buffer (LC2672).
Praktisk at bruge
Novex Tris-Glycin-geler, WedgeWell-format, har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere.
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) ved præformning af traditionel våd transfer ved hjælp af Invitrogen Mini Blot Modul (B1000). Overførsler kan også udføres med hurtig halvtør overførsel ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-celle |
| Gel procent | 10 til 20 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tris-Glycin Plus |
| Anbefalede applikationer | Denaturerende, indfødt |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 35μ L |
| Adskillelsesområde | 6 til 200 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende, indfødt |
| Wells | 15-brønd |
| Vis mere |