Få mere at vide
Invitrogen™ Human VEGF ELISA Kit
Artikelnummer. p-4922267
Skift visning
Mængde:
2 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
192 tests
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10150723 96 prøver 96 tests
10436293 2 x 96 prøver 192 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10150723 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. KHG0111
Indeholder
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
Human Vascular Endothelial Growth Factor (Hu VEGF) ELISA kvantificerer Hu VEGF i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu VEGF. Metodens princip The Human VEGF solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
VEGF (vaskulær endotelial vækstfaktor), som er et 45 kDa homodimert, disulfidbundet glykoprotein, der er involveret i angiogenese, og som fremmer tumorprogression og metastaser. VEGF har en række effekter på vaskulært endotel, herunder evnen til at fremme endothelicellernes levedygtighed, mitogenese, kemotaksi og vaskulær permeabilitet. VEGF-familien omfatter i øjeblikket VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E og PIGF. VEGF og dets receptorsystem har vist sig at være de grundlæggende regulatorer i cellens signalering af angiogenese. De fleste tumorer har det absolutte krav om angiogenese, og VEGF er blevet beskrevet som det mest potente angiogene cytokin forbundet med denne proces. Indtil nu er 5 forskellige isoformer af VEGF blevet beskrevet. Disse isoformer genereres som resultat af alternativ splejsning fra et enkelt VEGF-gen. Disse forskellige isoformer har vist sig at binde til to tyrosin-kinase-receptorer flt-1 (VEGFR-1) og flk-1/KDR (VEGFR-2), som næsten udelukkende udtrykkes på endotelceller. VEGF og dets højaffinitetsbindingsreceptorer, tyrosinkinaserne FLK1 og FLT1, menes at være vigtige for udviklingen af embryonale karaturer. Studier har vist, at en alternativt splejset form af FLT1 producerer et opløseligt protein, kaldet sFLT1, som binder vaskulær endotelial vækstfaktor med høj affinitet og spiller en hæmmende rolle i angiogenesen. Forhøjede niveauer af VEGF er forbundet med POEMS-syndrom (polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati, hudforandringer), også kendt som Crow-Fukase-syndrom, som påvirker flere organer i kroppen.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P15692
Analyseområde 23,4 til 1500 pg/ml
Assay følsomhed <5 pg/mL
Indhold og opbevaring Forbelagt plade(r), standard eller kalibrator, detektorantistof, HRP-konjugat, fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stopopløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet.
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Vækstfaktorer& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk detektion
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias angiogen faktor; etID309976.16; eVEGF120; eVEGF164; humant VEGF121 homolog; MGC70609; MVCD1; ovinvaskulær endotelial vækstfaktor; RP1-261G23.1; unavngivet proteinprodukt; VAS; vaskulær endotelial vækstfaktor; vaskulær endotelial vækstfaktor (VEGF) forløber; vaskulær endotelial vækstfaktor 121 isoform; vaskulær endotelial vækstfaktor 164; vaskulær endotelial vækstfaktor 165b; vaskulær endotelial vækstfaktor 182; vaskulær endotelial vækstfaktor 182 isoform; vaskulær endotelial vækstfaktor 188; vaskulær endotelial vækstfaktor 188 isoform; vaskulær endotelial vækstfaktor 189; vaskulær endotelial vækstfaktor A; vaskulær endotelial vækstfaktor A121; vaskulær endotelial vækstfaktor A165; vaskulær endotelial vækstfaktor Aa; vaskulær endotelial vækstfaktor A-A; vaskulær endotelial vækstfaktor isoform 165; vaskulær permeabilitetsfaktor; Vasculotropin; VEGF; VEGF1; VEGF164; VEGF182; VEGF188; VEGF-A; VEGFA165b; vegfaa; VEGF-A-A; VEGFMGC70609; VPF; VPF myre; wu:fj82c06angiogen faktor; etID309976.16; eVEGF120; eVEGF164; menneskelig VEGF121 homolog; MGC70609; MVCD1; ovin vaskulær endotelial vækstfaktor; RP1-261G23.1; unavngivet proteinprodukt; VAS; vaskulær endotelial vækstfaktor; vaskulær endotelial vækstfaktor (VEGF) forløber; vaskulær endotelial vækstfaktor 121 isoform; vaskulær endotelial vækstfaktor 164; vaskulær endotelial vækstfaktor 165b; vaskulær endotelial vækstfaktor 182; vaskulær endotelial vækstfaktor 182 isoform; vaskulær endotelial vækstfaktor 188; vaskulær endotelial vækstfaktor 188 isoform; vaskulær endotelial vækstfaktor 189; vaskulær endotelial vækstfaktor A; vaskulær endotelial vækstfaktor A121; vaskulær endotelial vækstfaktor A165; vaskulær endotelial vækstfaktor Aa; vaskulær endotelial vækstfaktor A-A; vaskulær endotelial vækstfaktor isoform 165; vaskulær permeabilitetsfaktor; Vasculotropin; VEGF; VEGF1; VEGF164; VEGF182; VEGF188; VEGF-A; VEGFA165b; vegfaa; VEGF-A-A; VEGFMGC70609; VPF; VPF myre; Wu:fj82c06; MVCD1; VEGF; VPF
Gen-id (Entrez) 7422
Gen symbol MVCD1, VEGF, VPF
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 8.1%
Intraassay CV 4.7%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, standard fortyndingsbuffer, biotinyleret detektionsantistof, streptavidin-HRP, HRP-fortynder, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbede pladedæksler, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Markør Gene VEGF
Protein aliaser VEGF-A, vaskulær permeabilitetsfaktor, VPF
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav 2-8 °C
Mål VEGF
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 4 hr