Få mere at vide
Invitrogen™ Tris-Glycin Transfer Buffer (25X)
Artikelnummer. 11589066
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11589066 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11589066 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC3675
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Bufferne leveres som en koncentreret opløsning, der kræver en simpel fortynding med deioniseret vand før brug.
Fremstillet med reagenser med høj renhed og er strengt kvalitetskontrolleret
Tris-Glycine Transfer Buffer (25X) er optimeret til western blot-overførselsapplikationer ved hjælp af Tris-Glycin-geler. Forblandede buffere er en bekvem måde at sikre ensartede elektroforeseresultater af høj kvalitet.
1D-gelelektroforese, protein-gelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse, western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overførselsbuffer
Koncentration 25X
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Gel Type Tris-Glycin Gel
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Gel kompatibilitet Novex Tris-Glycin Gel
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF, Nylon
Produktlinje Novex
Mængde 500 ml