Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS prøvebuffer (2X)
Mængde:
20 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
Beskrivelse
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sample Loading Buffer |
| Koncentration | 2X |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Novex |
| Mængde | 20 ml |