Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X)
Artikelnummer. 11569066
Skift visning
Mængde:
500 ml
5 l
4 x 1 l
Pakningsstørrelse:
4 L
5 L
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11569066 5 l 5 L
11559066 500 ml 500ml
10040173 4 x 1 l 4 L
3 options
Artikelnummer. 11569066
Brand: Invitrogen™ LC26755
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X), 500mL
Kræver
Bufferne leveres som en koncentreret opløsning, der kræver en simpel fortynding med deioniseret vand før brug.
Formuleret til adskillelse af proteiner, i deres denaturerede tilstand, på Novex Tris-Glycin geler
Tris-Glycin-geler giver reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd, afhængigt af den anvendte gelprocent.
  • Forblandede buffere er en bekvem måde at sikre ensartede elektroforeseresultater af høj kvalitet
  • Fremstillet med reagenser med høj renhed og er strengt kvalitetskontrolleret
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Running Buffer
Koncentration 10X
Til brug med (udstyr) Novex Tris-Glycine Gels
Fysisk form Væske
Produktlinje Novex
Mængde 5 l