Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X)
Beskrivning
Innehåller
Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X), 500mL
Kräver
Bufferne leveres som en koncentreret opløsning, der kræver en simpel fortynding med deioniseret vand før brug.
Tris-Glycin-geler giver reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd, afhængigt af den anvendte gelprocent.
- Forblandede buffere er en bekvem måde at sikre ensartede elektroforeseresultater af høj kvalitet
- Fremstillet med reagenser med høj renhed og er strengt kvalitetskontrolleret
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Beställningsinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Running Buffer |
| Koncentration | 10X |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Novex |
| Mængde | 500 ml |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.