Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Buffer Kit
Artikelnummer. 10482102
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10482102 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10482102 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC2677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 DKK
    553.60 DKK / 1 sæt
    Spare 138.40 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kræver
Bufferne leveres som en koncentreret opløsning, der kræver en simpel fortynding med deioniseret vand før brug.
Fremstillet med reagenser med høj renhed og er strengt kvalitetskontrolleret
Forblandede buffere er en bekvem måde at sikre ensartede elektroforeseresultater af høj kvalitet.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Buffersæt
Indhold og opbevaring •500 mL 10X Tris-Glycin SDS Running Buffer
• 20 mL 2X Tris-Glycin SDS prøvebuffer Alle
Novex™ buffere har en holdbarhed på 6 måneder. Opbevares ved +4 °C til 25 °C, afhængig af formulering.
Gel Type SDS SIDE Gel
Gel kompatibilitet Novex Tris-Glycin Gel
Produktlinje Novex
Mængde 1 sæt