Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 10 %, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Beskrivelse
Novex Tris-Glycine Plus midi-proteingeler, WedgeWell-format er forbedrede polyakrylamidgeler baseret på traditionel Laemmli-proteinkemi, der tillader brugen af Laemmli-prøver og løbebuffere. Gelerne tilbyder reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd. Novex Tris-Glycine Plus WedgeWell-format midi-geler er en 1,0 mm tyk, bredere format (8 x 13 cm) gel til elektroforese med højere gennemløb af proteinprøver.
Novex Tris-Glycine Plus WedgeWell-format midi-proteingeler er forbedrede polyakrylamidgeler baseret på traditionel Laemmli-proteinkemi, hvilket tillader brugen af Laemmli-prøver og løbebuffere. Gelerne tilbyder reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd. Novex Tris-Glycine Plus WedgeWell-format midi-geler er en 1,0 mm tyk, bredere format (8 cm x 13 cm) gel til elektroforese med højere gennemløb af proteinprøver.
Produktegenskaber
- Fleksibilitetsbrug —til native og denaturerende proteinassays
- Hurtige køreforhold adskiller —hurtigt dine proteiner ved hjælp af konstant spænding på mindre end 60 minutter
- Kileformede brønde —for lettere prøvefyldning og op til to gange større prøvevolumen
Kør dine proteiner i naturlig eller denatureret form
Novex Tris-Glycine Plus geler indeholder ikke SDS og kan derfor bruges til at adskille proteiner i en naturlig eller denatureret tilstand. Til denaturerede proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine SDS prøvebuffer (LC2676) og Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26754). For native proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) og Novex Tris-Glycin Native Running Buffer (LC2672). Gelerne kan køres i SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) el XCell4 SureLock Midi-celle (WR0100).
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675), når der udføres traditionel våd transfer med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Hurtig halvtør overførsel kan udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
Praktisk at bruge
Novex Tris-Glycine Plus WedgeWell format geler har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses. |
| Til brug med (udstyr) | XCell4 SureLock Midi-celle, SureLock Tandem Midi Gel Tank |
| Gel procent | 10% |
| Gel størrelse | Midi |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tris-Glycin Plus |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 100μ L |
| Adskillelsesområde | 30 til 250 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende, indfødt |
| Wells | 12 + 2-brønd |
| Vis mere |