Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin Native Sample Buffer (2X)
Artikelnummer. 11549066
Skift visning
Mængde:
20 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11549066 20 ml 20ml
1 options
Artikelnummer. 11549066 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC2673
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Ideel til indfødte løbeforhold med NuPAGE Tris-acetat geler
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sample Loading Buffer
Koncentration 2X
Til brug med (udstyr) Mini-præfabrikerede proteingeler
pH 8.6
Fysisk form Væske
Produktlinje Novex
Mængde 20 ml
Formulering Glycerol 56-81-5 (20-30)