Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin Native Running Buffer (10X)
Beskrivelse
Kræver
Til native løbeforhold bør Tris-Glycine Native Running og Sample Buffer bruges sammen med NuPAGE™ Tris-acetat geler.
Løbe NuPAGE Novex Tris-acetat geler med Tris-Glycine Native Running Buffer for at opløse native proteiner mere effektivt end Tris-Glycine gelsystem
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Running Buffer |
| Koncentration | 10X |
| Til brug med (udstyr) | Novex Tris-glycin-geler, NuPAGE tris-acetat-geler, Novex tris-glycin-geler |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Novex |
| Mængde | 500 ml |