Få mere at vide
Thermo Scientific™ Novex™ Tricine XCell SureLock™ Mini-Cell velkomstpakke, 10-20 %
Artikelnummer. 17797513 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells
17797513 15-brønd
17777513 10-brønd
17787513 12-brønd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17797513 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EC6625F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
De Novex Tricine velkomstpakke giver alt det nødvendige Novex Tricine geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge XCell SureLock Mini-celle.
De Novex Tricine velkomstpakke giver alt det nødvendige Novex Tricine geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge XCell SureLock Mini-celle. De XCell SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler.
De Novex Tricine velkomstpakke indeholder:
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• Novex Tricine Mini Gels (2 æsker, 20 geler)
• Novex Tricine SDS Running Buffer, 10X (LC1675)
• Novex Tricine SDS prøvebuffer, 2X (LC1676)
• NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0009)
• Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder (26628)
Om XCell SureLock Mini-Cell XCell
SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler. Mini-cellen er enkel, robust og nem at bruge. Hver XCell SureLock Mini-Cell kan rumme op til to geler pr. kørsel. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om Novex Tricine geler
Novex Tricingeler giver adskillelse af lavmolekylære proteiner og peptider. Tricin-systemet er en modifikation af det diskontinuerlige tris-glycin-buffersystem udviklet af Schaegger og von Jagow specifikt til peptider og proteiner med lav molekylvægt. I dette system erstatter tricinen glycinen i løbebufferen, hvilket resulterer i mere effektiv stabling og afstabling af proteiner med lav molekylvægt og højere opløsning af mindre peptider.
Overførsel
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) til traditionel våd transfer ved hjælp af XCell II Blot-modul (EI9051). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 10 til 20 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tricine
Adskillelsesområde 2,5 til 200 kDa
Wells 15-brønd
Mængde 1 Velkommen Pk.
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Novex
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle