Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tricine velkomstpakke, 16%
Artikelnummer. 15824992
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
1 sæt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
15824992 12-brønd 1 sæt
16586864 10-brønd -
17124809 15-brønd -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15824992 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EC6695B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Indeholder
  • Mini Gel Tank
  • Novex Tricine Mini Gels (2 æsker, 20 geler)
  • Novex Tricine SDS Running Buffer (10x)
  • Novex Tricine SDS prøvebuffer (2X)
  • NuPAGE Prøve-reduktionsmiddel (10X)
  • Spectra Multicolor Low Range Protein stige
De Novex Tricine velkomstpakke giver alt det nødvendige Novex Tricine geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge Mini Gel Tank.
De Novex Tricine velkomstpakke giver alt det nødvendige Novex Tricine geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge Mini Gel Tank. Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex , NuPAGE , og Bolt mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
De Novex Tricine velkomstpakke indeholder:
• Mini Gel Tank (A25977)
• Novex Tricine Mini Gels (2 æsker, 20 geler)
• Novex Tricine SDS Running Buffer, 10X (LC1675)
• Novex Tricine SDS prøvebuffer, 2X (LC1676)
• NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0009)
• Spectra Multicolor Low Range Protein stige (26628)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex , NuPAGE , og Bolt mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
Om Novex Tricine geler
Novex Tricingeler giver adskillelse af lavmolekylære proteiner og peptider. Tricin-systemet er en modifikation af det diskontinuerlige tris-glycin-buffersystem udviklet af Schaegger og von Jagow specifikt til peptider og proteiner med lav molekylvægt. I dette system erstatter tricinen glycinen i løbebufferen, hvilket resulterer i mere effektiv stabling og afstabling af proteiner med lav molekylvægt og højere opløsning af mindre peptider.
Overførsel
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycin Transfer Buffer (LC3675) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 16%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tricine
Adskillelsesområde 2,5 til 200 kDa
Wells 12-brønd
Mængde 1 Velkommen Pk. sæt
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Novex
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank