Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tricine velkomstpakke, 10-20 %
Description
Includes
- Mini Gel Tank
- Novex 10-20% Tricine Protein Gels, 1,0 mm, 15-brønd
- Novex Tricine SDS Running Buffer (10X)
- Novex Tricine SDS prøvebuffer (2X)
- NuPAGE Prøve-reduktionsmiddel (10X)
- Spectra Multicolor Low Range Protein stige
De Novex Tricine velkomstpakke giver alt det nødvendige Novex Tricine geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge Mini Gel Tank. Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex , NuPAGE , og Bolt mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
De Novex Tricine velkomstpakke indeholder:
• Mini Gel Tank (A25977)
• Novex Tricine Mini Gels (2 æsker, 20 geler)
• Novex Tricine SDS Running Buffer, 10X (LC1675)
• Novex Tricine SDS prøvebuffer, 2X (LC1676)
• NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0009)
• Spectra Multicolor Low Range Protein Ladder (26628)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank er kompatibel med alle Invitrogen Novex , NuPAGE , og Bolt mini geler. Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør bekvem, side-by-side gelfyldning og forbedret visning under brug. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
Om Novex Tricine geler
Novex Tricingeler giver adskillelse af lavmolekylære proteiner og peptider. Tricin-systemet er en modifikation af det diskontinuerlige tris-glycin-buffersystem udviklet af Schaegger og von Jagow specifikt til peptider og proteiner med lav molekylvægt. I dette system erstatter tricinen glycinen i løbebufferen, hvilket resulterer i mere effektiv stabling og afstabling af proteiner med lav molekylvægt og højere opløsning af mindre peptider.
Overførsel
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) til traditionel våd transfer ved hjælp af Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
Specifications
Specifications
| Gel procent | 10 til 20 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tricine |
| Adskillelsesområde | 2,5 til 200 kDa |
| Wells | 15-brønd |
| Mængde | 1 Velkommen Pk. sæt |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | Novex |
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank |