Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tricine SDS prøvebuffer (2X)
Artikelnummer. 12030146
Mængde:
20 mL
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. 12030146
Brand: Invitrogen™ LC1676
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Brug med Novex Tricine geler
I tricinsystemet udviklet af Schaegger og von Jagow (1) erstatter tricin glycin i løbebufferen. Dette resulterer i mere effektiv stabling og afstabling af proteiner med lav molekylvægt og højere opløsning af mindre peptider.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sample Loading Buffer
Koncentration 2X
Fysisk form Væske
Produktlinje Novex
Mængde 20 mL