Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tricine SDS Buffer Kit, inkluderer LC1676& LC1675
Artikelnummer. 10758414
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10758414 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10758414 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC1677
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Novex Tricine SDS Running Buffer (10X, 500mL - LC1675) og Novex Tricine SDS prøvebuffer (2X, 20mL - LC1676)
Brug med Novex Tricine geler
I tricinsystemet udviklet af Schaegger og von Jagow (1) erstatter tricin glycin i løbebufferen. Dette resulterer i mere effektiv stabling og afstabling af proteiner med lav molekylvægt og højere opløsning af mindre peptider.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Buffersæt
Indhold og opbevaring De Novex™ Tricine SDS Buffer Kit inkluderer Novex™ Tricine SDS Running Buffer (10X, 500 ml - LC1675) og Novex™ Tricine SDS prøvebuffer (2X, 20 ml - LC1676).
Gel Type SDS SIDE Gel
Gel kompatibilitet Novex Tricine Gel
Produktlinje Novex
Mængde 1 sæt