Få mere at vide
Invitrogen™ Human TNF alfa ELISA Kit
Beskrivelse
Indeholder
Human TNF-α Antibody Coated 96-Well Plate
Human TNF-α Standard
Standard Diluent Buffer
Human TNF-α Detection Antibody
Streptavidin-HRP
HRP Diluent
Wash Buffer Concentrate (25X)
Stabilized Chromogen, TMB
Stop Solution
Plate Covers
etailed protocol with validation tests
Human Tumor Necrosis Factor alfa (Hu TNFα ) ELISA kvantificerer Hu TNFα i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu TNFα . Metodens princip The Human TNFα fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P01375 |
| Analyseområde | 15,6 til 1000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 1.7 pg/mL |
| Indhold og opbevaring | Forbelagt plade(r), standard eller kalibrator, detektorantistof, HRP-konjugat, fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stopopløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet. |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Cytokiner& Receptorer |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN |
| Vis mere |