Få mere at vide
Invitrogen™ Human TNF alfa ELISA Kit
Artikelnummer. 10737663
Skift visning
Mængde:
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
192 tests
96 tests
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10737663 96 prøver 96 tests
10008932 2 x 96 prøver 192 tests
10632644 5 x 96 prøver Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10737663 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. KHC3011
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Indeholder
Human TNF-α Antibody Coated 96-Well Plate
Human TNF-α Standard
Standard Diluent Buffer
Human TNF-α Detection Antibody
Streptavidin-HRP
HRP Diluent
Wash Buffer Concentrate (25X)
Stabilized Chromogen, TMB
Stop Solution
Plate Covers
etailed protocol with validation tests
ELISA
Human Tumor Necrosis Factor alfa (Hu TNFα ) ELISA kvantificerer Hu TNFα i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu TNFα . Metodens princip The Human TNFα fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
TNF alfa er en multifunktionel proinflammatorisk cytokin, der tilhører tumornekrosefaktoren (TNF) superfamilien. Denne cytokin udskilles hovedsageligt af makrofagen og binder til dens receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 og TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa er involveret i reguleringen af immunceller, celleproliferation, differentiering, apoptose, lipidmetabolisme og koagulation. TNF alfa eksisterer som en multimer af to, tre eller fem ikke-kovalent bundne enheder, men viser et enkelt 17 kDa-bånd efter SDS-PAGE under ikke-reducerende forhold. Knockout-studier på mus antydede også TNF alfas neurobeskyttende funktion og er blevet observeret at forårsage tumornekrose, når det injiceres i tumorbærende mus. Andre funktioner af TNF-alfa inkluderer dets rolle i immunresponsen mod bakterielle, virale, parasitære og visse svampeinfektioner samt dets rolle i nekrose af specifikke tumorer. TNF-alfa forårsager cytolyse eller cytostase af visse transformerede celler, hvilket er synergistisk med interferon-gamma i sin cytotoksicitet. Denne cytokin er blevet impliceret i en række sygdomme, herunder autoimmune sygdomme, insulinresistens og kræft.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01375
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 1.7 pg/mL
Indhold og opbevaring Forbelagt plade(r), standard eller kalibrator, detektorantistof, HRP-konjugat, fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stopopløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet.
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Protein familie Cytokiner& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk detektion
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias APC1-protein; Cachectin; C-domæne 1; C-domæne 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; Intracellulært domæne 1; Intracellulært domæne 2; N-terminalt fragment; NTF; RATTNF; Tnf; TNF alfa; TNF superfamilie; TNF α; TNF, makrofag-afledt; TNF, monocyt-afledt; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alfa; Tnfsf1a; TNFSF2; TNF; α TNLG1F; Tumornekrosefaktor; tumornekrosefaktor (TNF superfamilie, medlem 2); tumornekrosefaktor alfa; tumornekrosefaktor alfa (cachetin); tumornekrosefaktor alfa-forløber; tumornekrosefaktorligand 1F; tumornekrosefaktorligand superfamiliemedlem 2; tumornekrosefaktor, membranform; tumornekrosefaktor, opløselig form; tumornekrosefaktor-alfa; tumornekrosefaktor-alfa; tumornekrosefaktor-alfa-forløber; tumornekrosefaktor; tumornekrosefaktorAPC1-protein; Cachectin; C-domæne 1; C-domæne 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; Intracellulært domæne 1; Intracellulært domæne 2; N-terminalt fragment; NTF; RATTNF; Tnf; TNF alfa; TNF superfamilie; TNF α; TNF, makrofag-afledt; TNF, monocyt-afledt; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alfa; Tnfsf1a; TNFSF2; TNF; TNLG1Fα; Tumornekrosefaktor; tumornekrosefaktor (TNF superfamilie, medlem 2); tumornekrosefaktor alfa; tumornekrosefaktor alfa (cachetin); tumornekrosefaktor alfa-forløber; tumornekrosefaktor ligand 1F; tumornekrosefaktor-ligand superfamiliemedlem 2; tumornekrosefaktor, membranform; tumornekrosefaktor, opløselig form; tumornekrosefaktor-alfa; tumornekrosefaktor-alfa-prækursor; tumornekrosefaktor; tumornekrosefaktor; DIF-alfa; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF
Gen-id (Entrez) 7124
Gen symbol DIF-alfa,TNFA,TNFSF2,TNLG1F,TNF
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 7.5%
Intraassay CV 4.4%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, standard fortyndingsbuffer, biotinyleret detektionsantistof, streptavidin-HRP, HRP-fortynder, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbede pladedæksler, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Markør Gene TNF-α
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav 2-8 °C
Mål TNF alfa
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 4 hr