Få mere at vide
Invitrogen™ Human TNF alfa ELISA Kit
Artikelnummer. 10632644
Mængde:
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
192 tests
96 tests
Pakke med 5
Artikelnummer. 10632644
Brand: Invitrogen™ KHC3011C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Human TNF-α Antibody Coated 96-Well Plate
Human TNF-α Standard
Standard Diluent Buffer
Human TNF-α Detection Antibody
Streptavidin-HRP
HRP Diluent
Wash Buffer Concentrate (25X)
Stabilized Chromogen, TMB
Stop Solution
Plate Covers
etailed protocol with validation tests
ELISA
Human Tumor Necrosis Factor alfa (Hu TNFα ) ELISA kvantificerer Hu TNFα i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu TNFα . Metodens princip The Human TNFα fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
TNF alfa er et multifunktionelt proinflammatorisk cytokin, der tilhører tumornekrosefaktoren (TNF) superfamilien. Dette cytokin udskilles hovedsageligt af makrofager og binder til dets receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 og TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa er involveret i reguleringen af immunceller, celleproliferation, differentiering, apoptose, lipidmetabolisme og koagulation. TNF alfa eksisterer som en multimer af to, tre eller fem ikke-kovalent bundne enheder, men viser et enkelt 17 kDa bånd efter SDS-PAGE under ikke-reducerende betingelser. Knockout-undersøgelser i mus antydede også den neurobeskyttende funktion af TNF-alfa og er blevet observeret at forårsage tumornekrose, når de injiceres i tumorbærende mus. Andre funktioner af TNF-alfa omfatter dets rolle i immunresponset på bakterielle, virale, parasitære og visse svampeinfektioner, såvel som dets rolle i nekrose af specifikke tumorer. TNF alfa forårsager cytolyse eller cytostase af visse transformerede celler, idet det er synergistisk med interferon-gamma i dets cytotoksicitet. Dette cytokin har været impliceret i en række sygdomme, herunder autoimmune sygdomme, insulinresistens og cancer.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01375
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 1.7 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Kolorimetrisk detektion
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 7124
Gen symbol DIF-alfa,TNFA,TNFSF2,TNLG1F,TNF
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 7.5%
Intraassay CV 4.4
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Markør Gene TNF-α
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål TNF alfa
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 hrs